Learn More
Fisherbrand™ 22 mm PE, Kappe, transparent, 4.3 mm Mittelloch, 22 x 8.4 mm, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 22 15 1697
Beschreibung
- 22 mm
- PE
- Kappe
- Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
22 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Grau, Rot, Durchsichtig | |
Polyethylen | |
100 | |
Schnappverschluss |