Learn More
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium für kurzfristige Zelllagerung
2-8 CELLsius ist eine zytoprotektive, proteinfreie, gebrauchsfertige Biolösung ohne DMSO zur kurzfristigen Lagerung von Zellen oder Gewebe.
Marke: MP Biomedicals™ 092780354
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bei kurzfristiger Lagerung kaltes 2-8 CELLsium (2 bis8 °C) mit einer empfohlenen Zellkonzentration von 1 x 106 ml bis 8 x 106 ml zugeben
- Das 2-8 CELLsium kann nach Zentrifugation entfernt, die Zellkonzentration angepasst und in eine geeignete Zellkulturflasche mit Wachstumsmedium übertragen werden
- Es hält die Zellen im Gegensatz zu normalen Wachstumsmedien gesund, während sie sich in einer vorübergehenden Seneszenzphase befinden
Spezifikation
Lagerung bei 2 bis 8 °°C | |
Steril | |
500 mL |
Flüssig | |
Kurzzeitige Zelllagerung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium für kurzfristige Zelllagerung > Menge: 500 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur