Learn More
Corning™ cellgro™ DMSO (Dimethylsulfoxid)
BIOPHARMA
Zur Kryokonservierung von Zellen mit Glycerin, um eine Beschädigung der Zellmembran während des Einfrierens zu verhindern
Marke:  Corning™ 25-950-CQC
Artikelnummer. 15303671
  • 193.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Cellgro-Produkte werden unter Berücksichtigung vieler von der Pharmaindustrie erstellten Richtlinien hergestellt, einschließlich der Verwendung von hochwertigem WFI, Rohstoffprüfung, Kontrolle während der Herstellung und Überprüfung der fertigen Produkte.
  • Inhalt: 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 30 °C
DMSO (Dimethylsulfoxid)
1 x 250 mL
Flüssig
Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24824003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number25-950-CQC
Chargennummer17824007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/12/2024 Catalog Number25-950-CQC
Chargennummer10024013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/11/2024 Catalog Number25-950-CQC
Chargennummer04524005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 Catalog Number25-950-CQC
Chargennummer03124004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number25-950-CQC
Name des Produkts
Corning™ cellgro™ DMSO (Dimethylsulfoxid) > DMSO; 250 ml