Learn More
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm Universalschraubdichtung, silberfarben, oben geschlossen, Präzisionsgewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 18 03 1666
Beschreibung
- 18 mm
- Magnetische Universal-Schraubdichtung
- Silber
- Oben geschlossen
- Präzisionsgewinde
- Vormontiertes Septum
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
18 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Rot, Weiß, Silber | |
Stahl | |
100 | |
Schraube |