Learn More
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm Universalschraubdichtung, silberfarben, oben geschlossen, Präzisionsgewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 18 03 1667
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11885000
Beschreibung
Beschreibung
  • 18 mm
  • Magnetische Universal-Schraubdichtung
  • Silber
  • Oben geschlossen
  • Präzisionsgewinde
  • Vormontiertes Septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Butyl
18 mm
Headspace
1,6 mm
Grau, Rot, Silber
Stahl
100
Schraube
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetische 18 mm Universalschraubdichtung, silberfarben, oben geschlossen, Präzisionsgewinde, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE rot/grau ,1.6  mm Dicke ,55° Shore A