Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 1623
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Bi-Metallkappe
- Rot
- 8 mm Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Grau, Rot | |
Bimetall | |
100 | |
Bördelverschluss |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE grau/grau, 3,0 mm Dicke, 50° Shore A,
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur