Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 5 mm Dünnwandige Economy NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz
Die Wilmad Economy NMR-Röhrchen wurden für den Routineeinsatz in allen NMR-Spektrometern entwickelt und sitzen eng in jeder Spinnerturbine und haben lediglich einen minimalen NMR-Hintergrund
Marke:  Bel-Art™ 66000-0084
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15318668
  • 17.55 € / 5 Packungen
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertiges, kostengünstiges Probenröhrchen mit einem Außendurchmesser von 5 mm
  • Beste Außendurchmessertoleranz in der Branche und eine um 30 % dickere Wand als Produkte anderer Hersteller
  • 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich auf Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche
  • Sitzt fest in jeder Spinnerturbine
  • Minimaler NMR-Hintergrund
  • Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
  • Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
  • Hergestellt in einem ISO9001:2008- Werk in den USA
Spezifikation
Spezifikation
203 mm
4,947 ± 0,019 mm
Economy Röhrchen werden nur für Versuche mit kleinen organischen Molekülen (Molekulargewicht ca. .500) bei Umgebungstemperatur empfohlen.
8 in.
5/Packung
Borosilikatglas
100 MHz
Röhrchen und Einwegkappe
0,43 mm
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-8-5
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 5 mm Dünnwandige Economy NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz > WG-5MM-ECONOMY-8-5; 8 Zoll lang