Beschreibung
- ND13
- 13-425
- Glas
- Klar
- 4ml
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- PTFE/Silikon/PTFE
- 1.0 mm Dicke
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
1. hydrolytische Klasse | |
Nein |
Silikon/PTFE | |
14.7 mm | |
4 ml | |
Polypropylen | |
45 mm | |
13-425 |