Learn More
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke:  Labcon™ 3142-870-006-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16644042
  • 158.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Erhältlich mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen, die eine integrierte, geformte Elastomerdichtung oder Verschlusskappe in Stopfenform enthalten
  • Graduierungen in Schritten von 0,5 ml von 2 bis 15 ml
  • 3-farbig gedruckte Graduierungen und kopfüber angebrachte Skala
  • 17 mm Breite, 118 mm Höhe ohne Kappen
  • Frei von ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Zentrifugation bis 17.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650 sowie den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben.
Spécification
Mehr anzeigen
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen > Zentrifugenröhrchen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa; Verschlusstyp: Steckverschlusskappe; Sterilität: Unsteril; Verpackung: Beutel; Autoklavierbar: Autoklavierbar
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis