Learn More
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R
Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™
Marke:  Eppendorf™ 5409708007
510.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13463396
  • 563.85 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Drehzahl: 20.800 × g (14.000 U/min)
  • Max. Kapazität: 30 × 1,5/2,0 ml-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor
20800 x g (14000 U/min)
Zentrifuge 5427 R
30
30 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
14.000 U/min
Rotordeckel
F-45-30-11
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R > F-45-30-11; 30 x 1,5/2,0 ml-Gefäße; ohne Eppendorf QuickLock