Learn More
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194024
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Befestigter flacher Schraubverschluss
Steckverschlusskappe
Verpackung:
Gestell
Im Beutel
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16684022
Marke: Labcon™ 31313250069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • Erhältlich mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen, die eine integrierte, geformte Elastomerdichtung oder Verschlusskappe in Stopfenform enthalten
  • Graduierungen in Schritten von 0,5 ml von 2 bis 15 ml
  • 3-farbig gedruckte Graduierungen und kopfüber angebrachte Skala
  • 17 mm Breite, 118 mm Höhe ohne Kappen
  • Frei von ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Zentrifugation bis 17.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650 sowie den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlussfarbe Purple
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit Centrifuges, Rotators, Shakers
Verpackung Im Beutel
Menge 10 Röhrchen/IntegraPack™ Beutel
Sterilität Steril
Produktlinie SuperClear
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 118 mm
Verschlussgröße 17 mm
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Befestigter flacher Schraubverschluss
Closure Included Yes
Writing Area Ja
Graduated Yes
Graduierungen 2 bis 15 in 0,5 Schritten
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RZB 17,000 x g