Learn More
Fisherbrand™ CRUCIBLE TONGS PTFE Coated TIPS 18in
Designed to handle hot, cold, corrosive, or sticky materials without scratching or damaging container exteriors.
Marke: Fisherbrand™ 13-820-022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Contoured jaw enables the handling of crucibles and other objects. Tongs are used for handling chemically active materials.
- Stainless steel construction
- PTFE coating
- Nonsticking and non-corrosive
Zertifizierungen
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Spezifikation
Crucible tongs | |
18 in. | |
PTFE | |
457 mm | |
Tiegelzange |
Tongs with PTFE coating | |
1 | |
Ribbed | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ CRUCIBLE TONGS PTFE Coated TIPS 18in > PTFE-Coated Tongs
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur