Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum
15.21 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND11
- Glas
- Durchsichtig
- 1,5 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
Durchsichtig | |
Glas | |
11 09 0476 + 11 03 0300 | |
Aluminium | |
32 mm |
Naturkautschuk/Butyl/TEF | |
11.6 mm | |
2 ml | |
100 | |
Bördelverschluss | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
8Minuten
4Sekunden
11 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
57Stunden
8Minuten
4Sekunden
11Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%