Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 25 1053
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12696655
  • 26.85 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND11
  • Glas
  • Durchsichtig
  • 1,5 ml
  • Bördelverschluss
  • Mittelloch
  • Aluminium
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig lackiert
Durchsichtig
Glas
11 09 0356 + 11 03 0300
Aluminium
32 mm
Naturkautschuk/TEF
11.6 mm
2 ml
100
Bördelverschluss
Nein
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    8
    Minuten
    4
    Sekunden
    13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    57
    Stunden
    8
    Minuten
    4
    Sekunden
    13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum > 1.0 mm Dicke ,60° Shore A