Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, für GC-MS-Hochleistungsanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PCV11-1PT
161.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17323953
  • 177.28 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
11 mm
SureSTART Stufe 3
Bördelverschluss
Zertifizierte Spezifikation
Ja
1.000/Packung
Flachboden
2 ml
32 mm
2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 3
1,5 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    8
    Minuten
    4
    Sekunden
    13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    57
    Stunden
    8
    Minuten
    4
    Sekunden
    13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >