Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Beschreibung
- ND11
- Glas
- Durchsichtig
- 1,5 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
Durchsichtig | |
Glas | |
11 09 0356 + 11 03 0535 | |
Aluminium | |
32 mm |
Naturkautschuk/TEF | |
11.6 mm | |
2 ml | |
100 | |
Bördelverschluss | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum > 1.0 mm Dicke ,60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur