Learn More
Fisherbrand™ 11-mm-Enghalsfläschchen mit Bördelrand
Standardfläschchen für GC und HPLC.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0476
8.52 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11535884
  • 19.60 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
Klemme
<100 μl
Flachboden
100
Ja
11.6 mm
2 ml
Ja
CleanPack, Polypropylen-Box
1,5 ml
32 mm
ND11
Videos
  • Fisherbrand Crimp Vials (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Crimp Vials (DE)
    • Fisherbrand Crimp Vials
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Crimp Vials
      Sonderangebote
      • Mehrere Hersteller
        Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
        Aktionscode: 24138
        Gültig bis zum2025-04-30
        Tage
        42
        Stunden
        17
        Minuten
        10
        Sekunden
        0
      • Mehrere Hersteller
        Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
        Aktionscode: 24155
        Gültig bis zum2025-04-30
        Tage
        42
        Stunden
        17
        Minuten
        10
        Sekunden
        0
        Top-Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
      • Mehrere Hersteller
        Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
        Aktionscode: 24134
        Gültig bis zum2025-03-31
        Tage
        12
        Stunden
        17
        Minuten
        10
        Sekunden
        0
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ 11-mm-Enghalsfläschchen mit Bördelrand > Flacher Boden, aufgesetzt, 1,5 ml, 32 mm Höhe