Learn More
Fisherbrand™ Dispenserspitze, Polypropylen
Der Polypropylen-Adapter für Spenderspitzen 25/50 ml ist ideal für die meisten Forschungs-, Wissenschafts- und Laborumgebungen.
Marke: Fisherbrand™ 702638
Beschreibung
- Adapter für Dispensierspitzen 25/50 ml
- Nicht steril
- Aus Polypropylen (PP)
Spezifikation
25 bis 50 ml | |
Unsteril | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
42Stunden
17Minuten
10Sekunden
6 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
25Stunden
17Minuten
10Sekunden
6Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
17Minuten
10Sekunden
6