Learn More
Buerkle™ ZoneDispo Einweg-Probenehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sammelt eine repräsentative Allschichtprobe aus drei verschiedenen Schichten. Der Einweg-Probenehmer Buerkle™ ZoneDispo eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Als steril und nicht steril erhältlich.
Marke:  Buerkle™ 5393-4431
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15531731
  • 363.00 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • HDPE
  • Durchmesser: 21 mm
  • Hergestellt im Reinraum
  • Einzeln verpackt
  • Optional durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Nicht autoklavierbar
200 mL
Steril
1000 mm
HDPE
6,67 oz.
Ja
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Buerkle™ ZoneDispo Einweg-Probenehmer > Länge: 1000 mm; Fassungsvermögen: 200 ml; steril