Learn More
Thermo Scientific™ Füllstandüberwachung (Kryolagerung)
Schützen Sie unersetzbare biologische Proben mit der Thermo Scientific™ LN2-Füllstandsüberwachung, einer der fortschrittlichsten Flüssigstickstoff-Füllstandsüberwachungen auf dem Markt.
Marke: Thermo Scientific™ CN509X7
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Locator und Locator Plus Kryolagerung.
Ultraschall-Füllstandsüberwachung
- Minimiert Konduktion und Verdampfung von Flüssigstickstoff
- Eine einfach ablesbare Anzeige zeigt das Volumen des Flüssigstickstoffs in 1/8-Schritten an
- Akustische und optische Alarme zeigen einen niedrigen Flüssigstickstofffüllstand an
Spezifikation
Level-Anzeige | |
Locator 4 Plus | |
230 V |
LN2-Messgerät | |
Alarm |