Learn More
B Braun™ Discofix™ C 3-Wege-Absperrhähne
Ein Absperrventil für die Infusionstherapie und -überwachung.
Marke: B Braun™ 16496C
Beschreibung
- Resistent gegen die Wirkung von Pharmazeutika mit bisher unerreichter Transparenz
- Druckbeständig bis zu 2 bar
- Frei von Latex, PVC und DEHP
- Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung aufgrund der Exposition gegenüber Infusionslösungen, Medikamenten und alkoholbasierten Desinfektionsmitteln
- Schutz gegen die Gefahr von unbemerkten Rissen, Luftinfusion und Leckagen
- Schnelle Verbindung mit rotierendem Adapter
- Zuverlässige, sichere Systemverbindung mit Drehung des angeschlossenen Absperrhahns auf der eigenen Achse
- Bei jeder 45 °-Umdrehung des Ventils ist ein leichter Schnappverschluss vorhanden
- Ermöglicht den bequemen Zugriff auf Injektionen und Aspirationen durch einen drehbaren Adapter
- Ermöglicht Ihnen das Gefühl der richtigen Einstellung durch taktile Reaktion
- Zu den Anwendungen gehören parenterale Ernährungstherapie, Anästhesie mit IV, Chemotherapie mit Zytostatika, Immuntherapie und Neurologie
Spezifikation
Rot | |
Ja | |
2 bar |
Infusionstherapie und -überwachung | |
Sperrhahn | |
100/Pckg. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.