Learn More
Fisherbrand™ Nickel-Bogenzange
Diese Zangen wurden mit hochwertigen Nickel 200-Komponenten entwickelt und bieten gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 3050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11562692
  • 25.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Labor-Bogenzange, Nickel entsprechend Spezifikation 200 (Mindestgehalt Nickel 99,6 %), helle Oberfläche
  • Hergestellt aus Nickel 200, einem großtechnisch gehämmerten, reinem Nickel (99,6 %)
  • Gute mechanische Eigenschaften und ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit, niedriger Gasgehalt und niedriger Dampfdruck
Spezifikation
Spezifikation
55 mm
152 mm
Labor-Bogenzange
Je 1
Nickel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nickel-Bogenzange > Länge: 152mm