Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA-Bindungsplatten
Artikelnummer. 15830948
Click to view available options
Menge:
4 Platten
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 15830948
Marke: Macherey-Nagel™ 740709.4S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Set mit vier (4) zusätzlichen 96-Well-Bindungsplatten mit Silika-Membran, um RNA aus Zellen und Gewebe mithilfe des NucleoSpin™ 96 RNA-Kits oder Core-Kits mit hohem Durchsatz zu isolieren.
NucleoSpin™96 RNA-Kit/Core-Kit
  • Zeitsparende parallele Isolierung der Gesamt-RNA
  • Bewährtes 96-Well-Format für hohen Durchsatz
  • DNase für effiziente Entfernung genomischer DNA im Lieferumfang enthalten
  • Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
  • Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
  • Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • RNA gebrauchsfertig für jede Art enzymatischer Reaktion
  • Die Core-Kits enthalten grundlegendes Material mit Schwerpunkt auf Automatisierungsplattformen
Spezifikation
Farbe Hellblaue Bande
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format 96-Mikrotiterplatte
Isolation Technology Silika-Membran
Elutionsvolumen 50–130 μl
Probentyp Zellkulturen, Gewebe, Speichel
Effizienz Bindungsvermögen: 100 μg
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin 96 RNA-Kit oder Core-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation der RNA
Produkttyp Bindungsplatte
Menge 4 Platten
Probengröße < 107 Kultivierte Zellen, < 30 mg Gewebe
Prüfzeit 70 min/Platte
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • NucleoSpin 96 RNA
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate/ethanol