Learn More
Endecotts™ Woven Wire Test Sieve, 200 mm O.D.
Stainless steel woven wire mesh test sieves are ideal for all types of laboratory sampling and particle size analysis
Marke:  Endecotts™ 200SIW5.60
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11527464
  • 139.41 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
    • Certifications: ISO3310-1:2000, BS410-1:2000; DIN-ISO3310-1; NF ISO3310-1:2000
    • Each sieve is supplied with a calibration certificate recording the number of aperture and wire diameters measured, the average aperture size and standard deviation separately for the warp and weft direction. The type of weave will also be stated.
Spezifikation
Spezifikation
5.6 mm
25 mm
200 mm
Stainless Steel
200 x 25 mm
Name des Produkts
Endecotts™ Woven Wire Test Sieve, 200 mm O.D. > Pore Size: 5.6 mm