Learn More
Fisherbrand™ Farbige ABS-Objektträgerkästen mit 50 Plätzen
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 50 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 50 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung. In drei Farben lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ HS15996B
6.69 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11771486
  • 18.35 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gegossene, starre Box zur sicheren Aufnahme von Objektträgern in gerillten Fächern
  • Robuster Kasten aus ABS mit Korkauskleidung
  • Nummerierung von Auskleidung und Fächern gemäß Bestandsaufnahmeblatt der Objektträger
  • Einfache Öffnung des Kastens mit Klappdeckel und Ausnehmung für den Daumen
  • Stapelbare Kästen mit Füßen für maximale Stabilität
Spezifikation
Spezifikation
Microscope Slide Box
Daumenöse
50
209 x 86 x 35 mm
1.4 in.
Nummerierte Indexkarte
209 mm
Rechteckig
Unsteril
Kork
50
Rot
50 Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll)
Safely Storing or Transporting Microscope Slides (25 x 75 mm)
35 mm
8,2 in.
ABS
Yes
86 mm
Sonderangebote
  • Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    43
    Stunden
    22
    Minuten
    39
    Sekunden
    48
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Farbige ABS-Objektträgerkästen mit 50 Plätzen > Farbe: Rot