Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE HEK 293T DA Assay Kit
The CellSensor™ CRE HEK 293T DA (Division Arrested) cells contains a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into HEK293T cells.
Marke: Thermo Scientific™ K1457
Beschreibung
The CellSensor™ CRE HEK 293T DA (Division Arrested) cells contains a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into HEK293T cells. Fluorescence activated cell sorting (FACS) was used to isolate clones responsive to stimulation of the CRE pathway by forskolin. The cell line was validated for DMSO tolerance, cell number, stimulation time, substrate loading conditions, and EC50 concentration of forskolin. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
This product can serve as a negative control in screening assays performed with specific G-protein coupled receptor (GPCR) DA cells that were made from this same background. These cells can be used in other assays where a sensitive readout to intracellular changes to cAMP is needed.
Spezifikation
Zellen mit arretierter Teilung | |
GPCRs, Signalweg | |
CellSensor™ | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
Signalweg |
Jedes Kit enthält ausreichende Mengen an DA (Division Arrested)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: o CellSensor™ CRE-HEK-293T-DA-Zellen o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 µg o Lösung D o CellSensor™ CRE-HEK-293T-CHO-K1 Assay-Protokoll o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll o Analysenzertifikat Die CellSensor™ CRE-HEK-293T-DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
CellSensor™ CRE HEK293T DA Zellen, LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 μg, Lösung D, CellSensor™ CRE HEK293T CHO-K1 Assay-Protokoll, LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll,, Analysezertifikat | |
1 Platte | |
CellSensor™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
40707 | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | K1457 |