Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ Kapillarröhrchen
Hergestellt aus Pyrex™ und an einem Ende versiegelt. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Kapillarröhrchen aus Pyrex™ bieten eine kostengünstige Lösung für die NMR-Messung kleiner Volumina.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0069
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15318648
  • 63.40 € / 10 Packungen
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus ASTM Glas des Typs 1 Klasse A
  • Getestet im 400 MHz-Feld
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Kapillarröhrchen
1,3 mm
4 in.
WG-1364-1.7
Pyrex™ Glas
1,7 mm
400 MHz
10 Packung
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ Kapillarröhrchen >