Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ Kapillarröhrchen
Hergestellt aus Pyrex™ und an einem Ende versiegelt. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Kapillarröhrchen aus Pyrex™ bieten eine kostengünstige Lösung für die NMR-Messung kleiner Volumina.
Marke: Bel-Art™ 66000-0071
Beschreibung
- Hergestellt aus ASTM Glas des Typs 1 Klasse A
- Getestet im 400 MHz-Feld
Spezifikation
127 mm | |
Kapillarröhrchen | |
1,3 mm | |
5 in. | |
WG-1364-1,7-5 |
Pyrex™ Glas | |
1,7 mm | |
400 MHz | |
10/Packung |