Learn More
Falcon™ Deckel für HTS 384-well Aufbewahrungsplatten (VE=50Stck.)
Für 384-Well (PS) und Polyvinylchlorid (PVC)-Platten
Marke: Falcon™ 353958
133.66 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Deckel aus Polystyrol für 384 Well-Falcon96™-Mikrotiterplatten mit 120 μl Gesamtwellkapazität
- 6 mm Polystyrol, für96 und384 Well-Mikrotiterplatten
- Nicht steril
Spezifikation
Polystyrol | |
Unsteril | |
Mikrotiterplatten-Deckel | |
96/384-Well-Platten, 120 μl-Wells |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
3Stunden
5Minuten
36Sekunden
30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Deckel für HTS 384-well Aufbewahrungsplatten (VE=50Stck.) > Mikrotiterplatten-Deckel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur