Learn More
Gilac™ HDPE-Tablett, weiß
Multipurpose nestable White Flat Tray is suitable for refrigerators. Can be used as a defrosting tray, preparation container or preserving tray for comparison samples.
Marke:  Gilac™ G154521
Artikelnummer. 11708511
  • 37.60 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flat tray
  • Can be used in a wide range of temperatures
  • Dimensions suitable for refrigerators
  • Can be used as:
    • Defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted
    • Preparation container for products that drip ingredients tray
    • Container for preserving comparison samples
    • Fermenting and decanting container
  • Nesting and stacking with lid
Spezifikation
Spezifikation
Tablett
Weiß
2.6 gal.
Konformität bei Lebensmittelkontakt
Lagerung von Lebensmitteln
1 Packung
21.1 in.
15.2 in.
3.1 in.
1.821 lb.
HDPE
Rechteckig
10 l
Kühlschrank
Stackable
540 L x 385 B x 80 H (mm)
540 mm
385 mm
80 mm
0,826 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gilac™ HDPE-Tablett, weiß > Abmessungen: 540 x 385 x 80 mm