Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5
Die hellgelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Leichtes und langlebiges Gewebe und eine polymere Schutzbeschichtung bieten einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischen Gefahren (auch unter Druck).
Marke: DuPont™ D13395589
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Antistatische Behandlung auf der Innenseite
- Selbstklebender Kinnriemen für den dichten Verschluss des Anzuges an der Gesichtsmaske
- Vernähte und überklebte Nähte für Schutz und Festigkeit
- Selbstklebende Doppelreißverschlussleiste und Kinnschutz
- Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Knöcheln und Taille
- Wird als Spritz- oder Überdruckspritzschutz in vielen Industrieumgebungen verwendet, einschließlich Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und Arzneimittelherstellung
Spezifikation
Schutzanzüge | |
Tychem™ | |
Elastisch | |
Daumenschlaufe | |
Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe | |
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B | |
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Wird als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen verwendet, einschließlich der Zellstoff- und Papierherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Verarbeitung und der pharmazeutischen Herstellung |
L | |
Gelb | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Polymere Barrierebeschichtung | |
100 bis 108 cm | |
174 bis 182 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5 > Größe:Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur