Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ hält die Röhrchen in fester, aufrechter Position.
Marke:  Fisherbrand™ HS120189
14.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15360370
  • 17.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polyoxymethylen (POM)
  • Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
  • Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
  • Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position
  • Einfarbig oder in einer Kombination aus verschiedenen Farben für eine einfache Identifizierung nach Farben lieferbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Gestell, Röhrchen
Pink/pink
POM
Rechteckig mit abgerundeten Ecken
Ja, Verriegelung
2 Packung
Autoklavierbar
Röhrchen (5 bis 50 ml)
4
Keine
Unsteril
12 bis 30 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ > Adapt-a-Rack™; Color: Pink/Pink