Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5
Die hellgelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Leichtes und langlebiges Gewebe und eine polymere Schutzbeschichtung bieten einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischen Gefahren (auch unter Druck).
Marke:  DuPont™ D13494990
23.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12379419
  • 25.12 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Overall mit Haube und elastischer Gesichtsöffnung
  • Selbstklebende Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
  • Genähte und überklebte Nähte
  • Doppelseitige selbstklebende Reißverschlussabdeckung
  • Elastische Bündchen, Knöchel und Taille
  • Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
  • 100 % partikeldichtes Gewebe
  • Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
  • Antistatische Behandlung (innen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
Tychem™
Elastisch
Daumenschlaufe
Elastisch
Genäht, Geklebt
Chemisch
Tyvek™ C Gewebe
Tychem™ C wird als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen eingesetzt, darunter in der Zellstoff- und Papierherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Verarbeitung und der pharmazeutischen Produktion.
S
Gelb
Elastisch
Mit Kapuze
Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
84 bis 92 cm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5 > Größe: Klein