Learn More
Buerkle™ Saugheber mit Absperrhahn
Ein Gerät für den einfachen und schnellen Transfer von Flüssigkeiten mit geringer Viskosität aus Behältern in verschiedenen Höhen nach dem Heberprinzip. Der Buerkle™ Heber mit Absperrhahn ist besonders praktisch zur vollständigen Entleerung von Behältern, da die Flüssigkeiten nur einmal vorbereitet werden müssen.
Marke:  Buerkle™ 5605-1000
65.74 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10159160
  • 90.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Auf Anfrage auch als starres Tauchrohr erhältlich.
Beschreibung
Beschreibung
Ein Gerät zum schnellen und einfachen Transfer von niedrigviskosen Flüssigkeiten aus Behältern in verschiedenen Höhen nach dem Siphonprinzip: Flüssigkeit muss nur einmal präpariert werden und ist daher besonders praktisch für die vollständige Entleerung des Behälters. Geeignet für Lebensmittel.
  • LDPE/PVC
  • Pumpenkapazität 9 l/min
  • Mit robustem Kugelhahn aus Polypropylen
  • Gute Sicht auf das Medium durch transparente Schläuche
  • Biegeschutz für den Schlauch mit Aufhängeöse
  • Kostengünstige Füllanlage, wenn das Abziehen nicht regelmäßig erfolgen muss
Spezifikation
Spezifikation
100 cm
Siphonpumpe
15 mm Schlauch
LDPE, PVC, Polypropylen
9 l/min
25 kg
Videos
  • Buerkle Siphon with Stopcock
    Buerkle Siphon with Stopcock
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Siphon with Stopcock
    Name des Produkts
    Buerkle™ Saugheber mit Absperrhahn > Flussrate: 9 ml/min