Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Gold-Band™ Ampullen
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
Marke:  DWK Life Sciences™ 176780
150.83 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10278241
  • 203.00 € / 144 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
  • Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Goldenes Band zur Markierung der Vorritzung
  • Die Stiele können durch Ziehen oder Abschmelzen der Spitze versiegelt werden.
Compliance
Erfüllt die Normen USP, Typ 1, und ASTM™, Typ I, Klasse A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
Vorgeritzte Ampulle
1,9cm
10,7cm
USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A
Borosilikatglas
Durchsichtig
0.74 Zoll
4.21 Zoll
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Gold-Band™ Ampullen > 10 ml