Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Mit rotem Alkohol gefülltes Thermometer zum Eintauchen
Ein Allzweck-/Rührthermometer für zahlreiche Laboranwendungen. Fisherbrand™ Mit Alkohol gefüllte Thermometer zum Eintauchen haben zur besseren Ablesbarkeit eine weiße Rückseite.
Marke:  Fisherbrand™ FB58543
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10672272
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit bernsteinfarbenen Graduierungen
  • Nicht-rollender Aufsatz
  • Verstärkte Kugel zum Rühren
Spezifikation
Spezifikation
Universal-
305 mm
Thermometer mit Flüssigfüllung
− 20 °C
1 °C
Vollständig eintauchbar
Roter Spiritus
110 °C
–20 bis 110 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Mit rotem Alkohol gefülltes Thermometer zum Eintauchen > Länge: 305 mm; Temperaturbereich: -20 bis 110deg.C