Learn More
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Performance Verification Kit
Das FlexMAP™ 3D™ Kit zur Verifizierung der Leistungsfähigkeit
Marke:  Novex™ F3DPVERK25
572.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10316849
  • 610.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das praktische Verifikationskit enthält xMAP™-Verifikationsreagenzien, die zur Überprüfung der Kalibrierung der MagPlex- und MicroPlex-Klassifizierungskanäle und des Reporterkanals verwendet werden. Neue Fluidic-Kontrollen zur Früherkennung im Lieferumfang enthalten. Chargenspezifischer CD ist für den Import von Zielwerten enthalten. Das Kit ist für die Verwendung mit dem Reagenzienbereich außerhalb der Platte vorgesehen. Stripwells sind im Lieferumfang jedes Kits enthalten. Jedes Kit ermöglicht 25 Verifizierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Luminex™
25 reactions
FlexMAP™ 3D™ System
Enthält 28 Streifen-Wells, FM3D-Kit-CD zur Verifizierung des Leistungsverhaltens, Luminex Mikrosphären zur Klassifikationskontrolle, MagPlex Mikrosphären zur Klassifikationskontrolle, Luminex Mikrosphären zur Reporterkontrolle, xMAP Fluidics 1 Mikrosphären, xMAP Fluidics 2-Mikrosphären. Bei 2 bis 8 °C lagern.
Nasseis
Kalibrier-Kit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB96889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF3DPVERK25
ChargennummerB99361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberF3DPVERK25
ChargennummerC02765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberF3DPVERK25
ChargennummerC07338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberF3DPVERK25
ChargennummerB88308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2022 Catalog NumberF3DPVERK25
Name des Produkts
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Performance Verification Kit > 25 Reaktionen