Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Gold-Band™ Ampullen
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
70.55 € - 203.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Vorgeritzte Ampulle |
Farbe | Durchsichtig |
Zertifizierung/Konformität | USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11744129
|
DWK Life Sciences™
176772 |
1mL | 0.41 Zoll | 2,63 in. |
70.55 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11340900
|
DWK Life Sciences™
176779 |
5mL | 0.64 Zoll | 3,3 in. |
108.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10278241
|
DWK Life Sciences™
176780 |
10 ml | 0.74 Zoll | 4.21 Zoll |
203.00 €
144 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11754129
|
DWK Life Sciences™
176782 |
20mL | 0.88 Zoll | 5.11 Zoll |
202.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10691074
|
DWK Life Sciences™
176776 |
2mL | 0,47 in. | 2,95 in. |
156.00 €
144 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
- Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Goldenes Band zur Markierung der Vorritzung
- Die Stiele können durch Ziehen oder Abschmelzen der Spitze versiegelt werden.
Compliance
Erfüllt die Normen USP, Typ 1, und ASTM™, Typ I, Klasse A.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Vorgeritzte Ampulle | |
Durchsichtig | |
USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Gold-Band™ Ampullen