Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 100
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-527-580680K
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15962810
  • 349.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50/Packung, 195 g/m2
0.35 mm
FN 100
680 mm
580 mm x 680 mm
Bogen
Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)
580 mm
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 100 > 580x680 mm, 50/Packung