Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen
Hergestellt aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Die Wheaton™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen sind kostengünstig und praktisch in zwei Packungen in Schrumpffolie verpackt. So lässt sich eine Kontamination wie bei gewellten Materialien aus herkömmlichen Verpackungen vermeiden.
79.40 € - 213.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11738789
|
DWK Life Sciences
W224809 |
20.0 ml | Durchsichtig |
168.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11748789
|
DWK Life Sciences
W224810 |
40.0 ml | Durchsichtig |
194.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11768789
|
DWK Life Sciences
224710 |
1.8 ml | Bernsteinfarbig |
133.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10776864
|
DWK Life Sciences
|
4.0 ml | Bernsteinfarben |
211.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10250422
|
DWK Life Sciences
224714 |
8.0 ml | Bernsteinfarben |
136.99 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11768779
|
DWK Life Sciences
224700 |
1.8 ml | Durchsichtig |
91.30 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10627374
|
DWK Life Sciences
|
2.0 ml | Durchsichtig | N/A | ||||||
10145843
|
DWK Life Sciences
224702 |
4.0 ml | Durchsichtig |
98.89 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10532184
|
DWK Life Sciences
|
12.0 ml | Durchsichtig |
122.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11728789
|
DWK Life Sciences
|
16.0 ml | Durchsichtig |
130.00 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10463265
|
DWK Life Sciences
|
24.0 ml | Durchsichtig |
155.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11758789
|
DWK Life Sciences
W226060 |
60 ml | Durchsichtig |
213.00 €
143 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10103733
|
DWK Life Sciences
224711 |
2 ml | Bernsteinfarben |
116.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kappen sind getrennt verpackt
- Auswahl zwischen braunem und klarem Glas
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Schraubverschluss |