Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen
Hergestellt aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Die Wheaton™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen sind kostengünstig und praktisch in zwei Packungen in Schrumpffolie verpackt. So lässt sich eine Kontamination wie bei gewellten Materialien aus herkömmlichen Verpackungen vermeiden.
Marke:  DWK Life Sciences 224705
102.87 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10532184
  • 122.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kappen sind getrennt verpackt
  • Auswahl zwischen braunem und klarem Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Schraube
Autoklavierbar
65 mm
19 mm
12.0 ml
3.2 dr.
Schraubverschluss
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen > Durchsichtig; GPI-Gewinde:15-425; 12 ml