Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2.0 ml
2 ml
4.0 ml
8.0 ml
12.0 ml
16.0 ml
20.0 ml
24.0 ml
40.0 ml
60 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
143 Stück
200 Stück
Beschreibung
- Kappen sind getrennt verpackt
- Auswahl zwischen braunem und klarem Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 60 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 15 dr. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |