Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen
Artikelnummer. 11768779 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2.0 ml
2 ml
4.0 ml
8.0 ml
12.0 ml
16.0 ml
20.0 ml
24.0 ml
40.0 ml
60 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
143 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 11768779
Marke: DWK Life Sciences 224700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Die Wheaton™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen sind kostengünstig und praktisch in zwei Packungen in Schrumpffolie verpackt. So lässt sich eine Kontamination wie bei gewellten Materialien aus herkömmlichen Verpackungen vermeiden.
  • Kappen sind getrennt verpackt
  • Auswahl zwischen braunem und klarem Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 1.8 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.5 dr.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A