Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen
Hergestellt aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Die Wheaton™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde ohne Verschlusskappen sind kostengünstig und praktisch in zwei Packungen in Schrumpffolie verpackt. So lässt sich eine Kontamination wie bei gewellten Materialien aus herkömmlichen Verpackungen vermeiden.
Marke: DWK Life Sciences 224714
130.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kappen sind getrennt verpackt
- Auswahl zwischen braunem und klarem Glas
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
60 mm |
17 mm | |
8.0 ml | |
2 dr. | |
Schraubverschluss | |
USP-Typ I |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%