Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren
Benötigt : Kat.- Nr. FB4220
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 500 und 700 vorgesehen.
- Sonden für505/705 Ultraschall-Homogenisator
Spezifikation
Maximal 60 μm | |
50 bis 500 ml | |
0,75 Zoll | |
19 mm | |
Austauschspitze |
Sonde | |
0.75 Zoll | |
1,9 cm | |
Modell 505/705 Ultraschall-Homogenisator | |
Austauschbare Spitze |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Fisherbrand sonic dismembrators
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren > 0,75 in.-Sonde mit austauschbarer Spitze; Verarbeitung: 25 bis 500mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur