Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren
Benötigt : Kat.- Nr. FB4220
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 500 und 700 vorgesehen.
- Sonden für505/705 Ultraschall-Homogenisator
Spezifikation
Maximal 120 μm | |
20 bis 250 ml | |
0,5 Zoll | |
13 mm | |
Modell 505/705 Ultraschall-Homogenisator | |
Fest |
Sonde | |
0,5 in. | |
1,27 cm | |
Ideal für Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung | |
Sonde |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Fisherbrand sonic dismembrators
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sonden für Model 505 und 705 Sonic Dismembratoren > Feste 0,5 in.-Sonde; Verarbeitungsvolumen: 10 bis 250mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur