Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat
Unter streng kontrollierten Bedingungen gefertigt. Whatman™ Membranfilter aus Cellulosenitrat sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavieren ohne Abstriche bei der Integrität.
108.24 € - 334.37 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Cellulosenitrat |
Menge | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 105 bis 140 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11343135
|
Cytiva
10400014 |
50 mm | 12 μm |
305.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11363135
|
Cytiva
10400106 |
25 mm | 8 μm |
173.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11383135
|
Cytiva
10400112 |
47 mm | 8 μm |
244.58 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11345284
|
Cytiva
10400206 |
25 mm | 5 μm |
173.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10353101
|
Cytiva
10400212 |
47 mm | 5 μm |
316.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11365284
|
Cytiva
10400214 |
50 mm | 5 μm |
245.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11395154
|
Cytiva
10401312 |
47 mm | 0,2 μm |
237.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11305164
|
Cytiva
10401314 |
50 mm | 0,2 μm |
227.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11385154
|
Cytiva
10402014 |
50 mm | 0,1 μm |
233.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11375154
|
Cytiva
10402012 |
47 mm | 0,1 μm |
226.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11304864
|
Cytiva
7191-005 |
50 mm | 1,2 μm |
222.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10719581
|
Cytiva
10400012 |
47 mm | 12 μm |
334.37 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11393135
|
Cytiva
10400114 |
50 mm | 8 μm |
266.00 €
50 Gramm |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11325164
|
Cytiva
10401306 |
50 mm | 0.2 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
In vergleichenden Berstdruckprüfungen als eine der leistungsstärksten Ausführungen dieses Typs bestätigt.
- Die enge Porengrößenverteilung gewährleistet eine verbesserte Oberflächenerfassung und Analyse.
- Hohe Probenintegrität dank geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen.
- Hohe Festigkeit und Flexibilität
- Hohe Temperaturstabilität
- Geringe Schrumpfung
Spezifikation
Scheibe | |
Cellulosenitrat | |
100/Packung | |
105 bis 140 μm |