Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat
Unter streng kontrollierten Bedingungen gefertigt. Whatman™ Membranfilter aus Cellulosenitrat sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavieren ohne Abstriche bei der Integrität.
Marke:  Cytiva 7191-005
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11304864
  • 222.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
In vergleichenden Berstdruckprüfungen als eine der leistungsstärksten Ausführungen dieses Typs bestätigt.
  • Die enge Porengrößenverteilung gewährleistet eine verbesserte Oberflächenerfassung und Analyse.
  • Hohe Probenintegrität dank geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen.
  • Hohe Festigkeit und Flexibilität
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Geringe Schrumpfung
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
1,2 μm
105 bis 140 μm
50 mm
Cellulosenitrat
100/Packung
61 cm (1,9 in.)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose