Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat
Unter streng kontrollierten Bedingungen gefertigt. Whatman™ Membranfilter aus Cellulosenitrat sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavieren ohne Abstriche bei der Integrität.
Marke:  Cytiva 10400206
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11345284
  • 173.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In vergleichenden Berstdruckprüfungen als eine der leistungsstärksten Ausführungen dieses Typs bestätigt.
  • Die enge Porengrößenverteilung gewährleistet eine verbesserte Oberflächenerfassung und Analyse.
  • Hohe Probenintegrität dank geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen.
  • Hohe Festigkeit und Flexibilität
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Geringe Schrumpfung
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
5 μm
105 bis 140 μm
25 mm
Cellulosenitrat
100/Packung
0,98 in.