Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat
Unter streng kontrollierten Bedingungen gefertigt. Whatman™ Membranfilter aus Cellulosenitrat sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavieren ohne Abstriche bei der Integrität.
Marke:  Cytiva 10400114
Weitere Details : CAS : 9004-70-0 Netto-Gewicht : 0.04500kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11393135
  • 266.00 € / 50 Gramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
In vergleichenden Berstdruckprüfungen als eine der leistungsstärksten Ausführungen dieses Typs bestätigt.
  • Die enge Porengrößenverteilung gewährleistet eine verbesserte Oberflächenerfassung und Analyse.
  • Hohe Probenintegrität dank geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen.
  • Hohe Festigkeit und Flexibilität
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Geringe Schrumpfung
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
8 μm
105 bis 140 μm
50 mm
Cellulosenitrat
100/Packung
1,96 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: cellulose nitrate